Dicyclohexyle phtalate ≥99%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Purity: 99+%
CAS No.: 84-61-7
Molecular Formula: C20H26O4
Formula Weight: 330.42
Refractive Index: 1.4310
Melting Point: 63-67°
Beilstein Reference: 1889288
MDL No.: MFCD00003849
Formule:
C₂₀H₂₆O₄ Point de fusion: 63…67 °C Densité: 1,383 Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00003849 Numéro CAS: 84-61-7 EINECS: 201-545-9 |