Imprimer
4-Methylbenzamidoxime
Marques : Cayman Chemical
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
13231-500 13231-1
CAYM13231-500EA 36.9 EUR
CAYM13231-500 CAYM13231-1
4-Methylbenzamidoxime
4-Methylbenzamidoxime
Formule: C₈H₁₀N₂O
Numéro MDL: MFCD00019952
Numéro CAS: 19227-13-5