Imprimer
6-Bromooxindole ≥97%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
H56012.03 H56012.06
H56012.03EA 79.4 EUR
H56012.03 H56012.06
6-Bromooxindole ≥97%
6-Bromooxindole
Formule: C₈H₆BrNO
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD02179605
Numéro CAS: 99365-40-9