(R)-(+)-1-(2-Bromophényl)éthanol ≥98%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Synonyme(s):
(R)-(+)-1-(2-Bromophenyl)ethanol, (R)-2-Bromo-alpha-methylbenzyl Alcohol
Purity: 98%
CAS No.: 76116-20-6
Molecular Formula: C8H9BrO
Formula Weight: 201.06
Melting Point: 54-56°
Optical Rotation: +54° (c=1 in chloroform)
Formule:
C₈H₉BrO Poids moléculaire: 201.06 g/mol Point de fusion: 54…56 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00216591 Numéro CAS: 76116-20-6 |