Imprimer
Acide myristique
Marques : Cayman Chemical
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): Acide tétradécanoïque
13351-1 13351-5 13351-10
CAYM13351-1EA 23.8 EUR
CAYM13351-1 CAYM13351-5 CAYM13351-10
Acide myristique
Acide myristique
Formule: C₁₄H₂₈O₂
Poids moléculaire: 228.38 g/mol
Point d'ébullition: 319
Point de fusion: 51…54 °C
Densité: 0.8622 g/cm³ (20 °C)
Point éclair: >165 °C
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00002744
Numéro CAS: 544-63-8
EINECS: 208-875-2
Indice Merck: 12,06416