Imprimer
Dexamethasone
Marques : Cayman Chemical
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): Dexamethasonum
11015-500 11015-1 11015-5
CAYM11015-500EA 90.5 EUR
CAYM11015-500 CAYM11015-1 CAYM11015-5
Dexamethasone
Dexamethasone
Formule: C₂₂H₂₉FO₅
Point de fusion: 268…271 °C
Numéro MDL: MFCD00064136
Numéro CAS: 50-02-2
EINECS: 200-003-9