Imprimer
3-Aminothiobenzamide
Marques : Cayman Chemical
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): 3-Aminobenzothioamide
11064-500 11064-1 11064-5
CAYM11064-500EA 52.4 EUR
CAYM11064-500 CAYM11064-1 CAYM11064-5
3-Aminothiobenzamide
3-Aminothiobenzamide
Formule: C₇H₈N₂S
Poids moléculaire: 152.22 g/mol
Numéro MDL: MFCD04973325
Numéro CAS: 78950-36-4