Imprimer
4-Méthylthiobenzamide
Marques : Cayman Chemical
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): 4-Methylbenzothioamide, Thio-p-toluamide
13229-250 13229-500 13229-1 13229-5
CAYM13229-250EA 27.4 EUR
CAYM13229-250 CAYM13229-500 CAYM13229-1 CAYM13229-5
4-Méthylthiobenzamide
4-Méthylthiobenzamide
Formule: C₈H₉NS
Numéro MDL: MFCD00173750
Numéro CAS: 2362-62-1