Imprimer
3,6-Dibromocarbazole ≥99%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
H56360.06 H56360.14
H56360.06EA 132 EUR
H56360.06 H56360.14
3,6-Dibromocarbazole ≥99%
3,6-Dibromocarbazole
Purity: 99% CAS No.: 6825-20-3 Molecular Formula: C12H7Br2N Formula Weight: 325.00 Melting Point: 204-206° MDL No.: MFCD00004961
Formule: C₁₂H₇Br₂N
Point de fusion: 204…206 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004961
Numéro CAS: 6825-20-3