Imprimer
4-Amino-2-chloropyrimidine 98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): 2-Chloropyrimidine-4-ylamine
H55875.03 H55875.06
H55875.03EA 62.4 EUR
H55875.03 H55875.06
4-Amino-2-chloropyrimidine 98%
4-Amino-2-chloropyrimidine
Purity: 98% CAS No.: 7461-50-9 Molecular Formula: C4H4ClN3 Formula Weight: 129.55 Melting Point: 197-205° MDL No.: MFCD00194051
Formule: C₄H₄ClN₃
Point de fusion: 197…205 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00194051
Numéro CAS: 7461-50-9