Imprimer
2,7-Dibromonaphtalène ≥99%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
H56097.03 H56097.06
H56097.03EA 145 EUR
H56097.03 H56097.06
2,7-Dibromonaphtalène ≥99%
2,7-Dibromonaphtalène
Formule: C₁₀H₆Br₂
Poids moléculaire: 285.97 g/mol
Point de fusion: 139…142 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00238580
Numéro CAS: 58556-75-5
UN: 3077
ADR: 9 III