2-Bromo-N-méthylaniline 95%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Formule:
C₇H₈BrN Point d'ébullition: 107…109 °C (12 mmHg) Densité: 1,589 Point éclair: 103 °C (217 °F) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD06798064 Numéro CAS: 6832-87-7 |