Imprimer
G418 disulfate
Marques : Cayman Chemical
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): Geneticin®
13200-1 13200-5
CAYM13200-1EA 89.3 EUR
CAYM13200-1 CAYM13200-5
G418 disulfate
G418 disulfate
Formule: C₂₀H₄₄N₄O₁₈S₂
Poids moléculaire: 692.72 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00058314
Numéro CAS: 108321-42-2