Imprimer
Biphényle-4-ylamine 98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
H55424.03 H55424.06 H55424.14
H55424.03EA 33.2 EUR
H55424.03 H55424.06 H55424.14
Biphényle-4-ylamine 98%
Biphényle-4-ylamine
Purity: 98% CAS No.: 92-67-1 Molecular Formula: C12H11N Formula Weight: 169.23 Melting Point: 52-54° Boiling Point: 191°/15mm Merck Reference: 14,1235 UN No.: 3077 MDL No.: MFCD00007879
Formule: C₁₂H₁₁N
Point d'ébullition: 191 °C (15 mmHg)
Point de fusion: 52…54 °C
Densité: 1,16 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00007879
Numéro CAS: 92-67-1
EINECS: 202-177-1
ADR: 9,III
Indice Merck: 14,1235