Imprimer
4,5-Difluoro-2-nitroaniline ≥98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 3,4-Difluoro-6-nitroaniline
H55830.03 H55830.06
H55830.03EA 68.1 EUR
H55830.03 H55830.06
4,5-Difluoro-2-nitroaniline ≥98%
4,5-Difluoro-2-nitroaniline
Purity: 98% CAS No.: 78056-39-0 Molecular Formula: C6H4F2N2O2 Formula Weight: 174.11 Melting Point: 107-108° Beilstein Reference: 2723242
Formule: C₆H₄F₂N₂O₂
Point de fusion: 107…108 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00010876
Numéro CAS: 78056-39-0