Triméthoxysilane 95%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Formule:
C₃H₁₀O₃Si Point d'ébullition: 81…83 °C (1013 hPa) Point de fusion: –115 °C Densité: 0,96 g/cm³ Point éclair: –9 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00008340 Numéro CAS: 2487-90-3 EINECS: 219-637-2 UN: 3384 ADR: 6.1,I |
Résultats des tests de spécification
Appearance | Clear colorless Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.3570 to 1.3600 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥94 % |