Imprimer
1,3-Difluoro-2-nitrobenzène ≥98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 2,6-Difluoronitrobenzene
H55694.03 H55694.06
H55694.03EA 99.6 EUR
H55694.03 H55694.06
1,3-Difluoro-2-nitrobenzène ≥98%
1,3-Difluoro-2-nitrobenzène
Purity: 98% CAS No.: 19064-24-5 Molecular Formula: C6H3F2NO2 Formula Weight: 159.09 Flash Point: 88°(190°F) Refractive Index: 1.4940 Melting Point: 0° Boiling Point: 91-92°/11mm MDL No.: MFCD00192035
Formule: C₆H₃F₂NO₂
Point d'ébullition: 91…92 °C (11 mmHg)
Point de fusion: 0 °C
Densité: 1,503
Point éclair: 88 °C (190 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00192035
Numéro CAS: 19064-24-5
EINECS: 242-793-8