Imprimer
N-Méthyl-2-pyrrolidone ≥99.5% pour synthèse peptidique
Marques : VWR Chemicals
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
84572.320EA 168 EUR
84572.320
N-Méthyl-2-pyrrolidone ≥99.5% pour synthèse peptidique
N-Méthyl-2-pyrrolidone
Formule: C₅H₉NO
Poids moléculaire: 99,13 g/mol
Point d'ébullition: 202 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –24 °C
Densité: 1,033 g/cm³ (20 °C)
Point éclair: 91 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003193
Numéro CAS: 872-50-4
EINECS: 212-828-1
REACH: 01-2119472430-46
Indice Merck: 13,06140
https://fr.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/88/54/2298854.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Titre (calculé sur anhydre) Min. 99,5 %
Aspect Liquide limpide incolore
Indice de couleur Max. 10 APHA
Amines libres Max. 0,001 %
Résidu à l'évaporation Max. 0,002 %
Eau Max. 0,02 %
Fe (Fer) Max. 0,1 ppm
Mg (Magnésium) Max. 0,1 ppm
Pb (Plomb) Max. 0,1 ppm
Zn (Zinc) Max. 0,1 ppm