Imprimer
VWR®, Systèmes de filtration par le vide à flacon, haute performance
Fournisseur: VWR Collection
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
514-0348EA 335 EUR
514-0348 514-0350 514-0349 514-0354 514-0355 514-0358 514-0359 514-0360 514-0362 514-0363 514-0364 514-0366 514-0367 514-0296 514-0297 514-0298 514-0299 514-0300 514-0301 514-0302 514-0303 514-0304 514-0305 514-0306 514-0307 514-0317
VWR®, Systèmes de filtration par le vide à flacon, haute performance
Filtres Unités de filtration sous vide
Conçus pour la préparation de tampons, de milieux de culture tissulaire, de milieux microbiologiques et d’autres liquides biologiques. Ces systèmes de filtration sous vide sont dotés de membranes haute performance en PES Pall de grand diamètre pour des performances et un rendement maximal garantis. L’ensemble complet comprend une unité de filtration et un flacon récepteur de forme ergonomique, des poignées moulées et un bouchon de flacon breveté. Le tube centrifuge et le système d’entonnoir permet à l’utilisateur de filtrer les liquides directement dans un tube de 15 ou 50 ml.
  • Le berceau annulaire et la station de support Quick-Connect™ permettent de procéder à la filtration sans intervention humaine supplémentaire. Pondéré pour plus de stabilité
  • La station de support Quick-Connect™ garantit que l’unité est toujours bien placée
  • De larges graduations en relief placées à l’avant du flacon facilitent la visualisation des volumes
  • Interrupteur de marche/arrêt du vide situé à l’avant
  • Adaptateur traditionnel pour une connexion sur tuyau à vide
Each separate piece is compatible with the Quick-Connect™ pedestal base providing a convenient on/off vacuum flow control, which allows for a convenient single-use vacuum hose connection and one handed operation. A cradle ring is also available for use with existing laboratory stands. Systems are available with 0,1 µm (mycoplasma filtering grade), 0,2 µm (sterilising grade) or 0,45 µm (clarification grade) asymmetric PES membranes. All items are made from FDA grade, Class VI materials and are gamma sterilised VD Max 10⁻⁶ in a 100000 cleanroom in an ISO 13485 standard facility.
You can choose between complete systems and filtration funnels only. For the complete systems there is a choice of receivers: 15 or 50 ml centrifuge tubes; 250, 500 or 1000 ml media bottles. The 250, 500 and 1000 ml filtration funnels have a GL 45 thread.
Informations de livraison: L’unité complète est constituée de l’entonnoir de filtration (PS), d’un flacon pour milieu de culture (PS) ou d’un tube à centrifuger (PP) et d’un adaptateur pour tuyau.