Imprimer
Cuve d'électrophorèse verticale mini, SE260 Mighty Small II Deluxe
Fournisseur: HOEFER ELECTROPHORESIS
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
SE260B SE260-10A-1.0
732-1765EA 757 EUR
732-1765 732-2598
Cuve d'électrophorèse verticale mini, SE260 Mighty Small II Deluxe
Systèmes d'électrophorèse Cuves d'électrophorèse verticale
La cuve d'électrophorèse verticale mini SE260 Mighty Small II Deluxe combine les avantages d'un petit format et d'un refroidissement efficace pour un criblage rapide des protéines et des acides nucléiques.
  • Taille de plaque de verre maximale de 10×10,5 cm
  • Conception flexible permettant également d'accueillir un format 10×8 cm avec accessoires en option
  • Permet d'utiliser une grande variété de gels pré-coulés
  • Refroidissement actif efficace permettant de garantir des bandes nettes
  • Analyse jusqu'à deux gels (30 échantillons maximum) en même temps sous les mêmes conditions
  • Rapide et facile à assembler
Informations de livraison: L'unité complète inclut une chambre de tampon inférieure, une chambre de tampon supérieure/système principal de refroidissement, couvercle de sécurité avec câbles haute tension, berceau de coulage avec joints d'étanchéité, 2 accessoires pinces de coulage, 4 cames, 10 plaques de verre rectangulaires (10×10,5 cm), 5 plaques en alumine à encoches (10×10,5 cm), pinces à ressort, 2 peignes (10 puits, épaisseur 0,75 mm), et 4 espaceurs, 0,75 mm. L'unité de base inclut les mêmes éléments que ci-dessus, sans les peignes, espaceurs, plaques et système de coulage, qui peuvent être commandés séparément.