Imprimer
Bandages, Askina® Brauncel®
Fournisseur: B. Braun
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
9051503P 9051015
115-2536EA 50.5 EUR
115-2536 BRAU9051015
Bandages, Askina® Brauncel®
Matériel de premiers secours Pansements
Pansement en cellulose hautement blanchie, à détacher du rouleau. Pour le nettoyage de la peau avant les injections, comme un tampon absorbant.
  • Taille de l'écouvillon : 4×5 cm, perforé selon une forme prête à l'emploi
  • S'arrache facilement et proprement
  • Très grande capacité d'absorption, conserve sa forme
Certifications: Conformité à DAB, DIN 19310