Imprimer
VWR®, Pots conique à prélèvement, avec bouchon à visser
Fournisseur: VWR Collection
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
216-0855EA 134 EUR
216-0855 216-0856 216-0857 216-0858 216-0859 216-0860 216-0861 216-0862 216-0863 216-0864 216-0865 216-0868 216-0869 216-1185 216-3949
VWR®, Pots conique à prélèvement, avec bouchon à visser
Récipients de collecte d'échantillon Conteneurs à usage universel
PP.
  • Complete range available with different cap colours
  • Sterile as well as non sterile, individually packed or bulk
  • Frosted labelling area
General specimen containers. 120 ml capacity.