Imprimer
VWR®, Entonnoirs à tige courte, jetables
Fournisseur: VWR Collection
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
221-0251EA 50.6 EUR
221-0251 221-0252 221-0253
VWR®, Entonnoirs à tige courte, jetables
Entonnoirs Entonnoirs pour la filtration Entonnoirs filtrants
En PP ou PS.
  • Bonne résistance chimique
  • Bonne résistance à la température
  • Entonnoirs en PP autoclavables
Adaptés à une utilisation avec du papier filtre standard.