Imprimer
VWR®, Burettes à robinet latéral
Fournisseur: VWR Collection
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
612-4144EA 65.2 EUR
612-4144 612-4142 612-4143
VWR®, Burettes à robinet latéral
Burettes
En verre borosilicaté 3.3, classe AS.
  • Bande Schellbach avec robinet à clé en verre
  • Graduations très contrastées en émail bleu
  • Certificat de lot inclus
DIN EN ISO 385
Certifications: DIN EN ISO 385