Imprimer
VWR®, Mortiers
Fournisseur: VWR Collection
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
410-0117EA 566 EUR
410-0117 410-0108 410-0118 410-0116 410-0115 410-0114 410-0113 410-0112 410-0111 410-0110 410-0109
VWR®, Mortiers
Mortiers et pilons Mortiers
En porcelaine conforme à la norme DIN 12906
  • Avec bec verseur
  • Extérieur émaillé, surface de broyage non émaillée
  • Haute résistance aux acides et aux alcalis