Imprimer
Bandage de fixation fine Elast Askina®
Fournisseur: B. Braun
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
9046089 9047085
BRAU9046089EA 23.6 EUR
BRAU9046089 BRAU9047085
Bandage de fixation fine Elast Askina®
Matériel de premiers secours Pansements
Bandage de fixation élastique fabriqué à partir de 54% polyamide, 46% viscose pour la fixation des pansements de plaies et attelles et pour une compression légère des bandages.
  • Env. 140% d'élasticité longitudinale
  • Maintien sûr et de longue durée grâce au matériau souple et élastique
  • Grande stabilité grâce au bord tissé
DIN 61634