Imprimer
Papier pour salles blanches, BioClean ISO Leaf™
Fournisseur: Nitritex
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
BICP-A4W80 BICP-A4P80 BICP-A4Y80 BICP-A4B80 BICP-A4G80
NITRBICP-A4W80EA 30 EUR
NITRBICP-A4W80 NITRBICP-A4P80 NITRBICP-A4Y80 NITRBICP-A4B80 NITRBICP-A4G80
Papier pour salles blanches, BioClean ISO Leaf™
Papiers
Surface lisse du papier, emballage dans des salles blanches ISO classe 4/classe 10, par lot numéroté.
  • Sans latex
  • Résistance à la chaleur
  • Ne contient pas de métaux lourds
  • Faible relargage de particules et d'ions
Cdt: 250 feuilles par sachet en PE scellé ; 10 sachets PE par carton (2500 feuilles).