Imprimer
Canules IV, Introcan Safety®
Fournisseur: B. Braun
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
4254511-01 4254554-01 4251679-01 4251644-01 4251614-01
BRAU4254511-01EA 181 EUR
BRAU4254511-01 BRAU4254554-01 BRAU4251679-01 BRAU4251644-01 BRAU4251614-01
Canules IV, Introcan Safety®
Canules
Canules protectrices Introcan Safety aiguilles d'injection et protection auto-activée contre les blessures liées aux piqûres et infections associées.
  • Technologie d'auto-activation – Activation utilisateur non requise
  • Élimine le risque d'une activation accidentelle
  • Même technique de piqûre qu'avec les cathéters IV classiques