Imprimer
Dessiccateurs avec revêtement de sécurité PROTEFAN
Fournisseur: witeg Labortechnik
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
5.065.200 5.065.300
WITG5.065.200EA 580 EUR
WITG5.065.200 WITG5.065.300
Dessiccateurs avec revêtement de sécurité PROTEFAN
Dessiccateurs Dessiccateurs en verre
Desiccators are made of borosilicate glass, with safety PROTEFAN coating as implosion and splinter protection.