Imprimer
Échantillonneur pour liquides, TeleScoop
Fournisseur: Sampling Systems
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
5065S-4500 5065S-3000 1035P-100 5065S-1500
SAMP5065S-4500EA 2480 EUR
SAMP5065S-4500 SAMP5065S-3000 SAMP1035P-100 SAMP5065S-1500
Échantillonneur pour liquides, TeleScoop
Échantillonneurs Préleveurs de liquides
Ces manches télescopiques peuvent être utilisées pour prélever des échantillons à partir de portiques ou d'endroits difficiles d'accès.
  • Poignée télescopique solide
  • Gamme de volumes et de styles de récipients de collecte
Convient pour prélever des échantillons de liquides et de suspensions.