Imprimer
Pipettes graduées, avec piston, classe B
Fournisseur: witeg Labortechnik
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
3.575.101 3.575.505 3.575.710 3.575.910 3.575.051
613-2170EA 19.9 EUR
613-2170 613-2171 613-2172 613-2173 WITG3.575.051
Pipettes graduées, avec piston, classe B
Pipettes Pipettes graduées
Verre, classe DIN-B
  • Ligne de graduation courte
  • avec CODE COULEUR ISO
  • Piston interchangeable
  • Graduations et inscriptions ambrées DIFFICO
  • Pointes trempées