Imprimer
Colonnes capillaires, Elite-5 Amine pour autosystem
Fournisseur: PerkinElmer
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
N9316673 N9316676 N9316677 N9316680 N9316681 N9316682
PERCN9316673EA 2410 EUR
PERCN9316673 PERCN9316676 PERCN9316677 PERCN9316680 PERCN9316681 PERCN9316682
Colonnes capillaires, Elite-5 Amine pour autosystem
Colonnes pour chromatographie
Elite-5 Amine capillary columns are ideal for the analysis of amines and other basic compounds.