Imprimer
Brosses de nettoyage pour échantillonneurs
Fournisseur: Sampling Systems
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
8020A-1100 8020A-1600 8020N-1100 8020N-1600 8020A-2100 8020A-600 8020J-1100 8020J-1600 8020J-2100 8020J-600 8020N-2100 8020N-600
300-0492EA 135 EUR
300-0492 300-0493 300-0513 300-0514 300-0494 300-0495 300-0496 300-0497 300-0498 300-0499 300-0515 300-0516
Brosses de nettoyage pour échantillonneurs
Brosses
Brosses avec poils en nylon en fil d'acier inoxydable torsadé et poignée en aluminium. Idéales pour nettoyer les échantillonneurs en acier inoxydable et en plastique.
  • Disponibles dans toute une gamme de longueurs et diamètres