Imprimer
Pipettes jaugées, FORTUNA®, classe AS
Fournisseur: Poulten & Graf
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
1.2325102 1.2323404 1.2323504 1.2324502
POUL1.2325102EA 19 EUR
POUL1.2325102 POUL1.2323404 POUL1.2323504 POUL1.2324502
Pipettes jaugées, FORTUNA®, classe AS
Pipettes Pipettes jaugées
En verre transparent.
  • Avec deux marques
  • Graduation bleue ou ambrée
  • Verre transparent, conformité approuvée, avec certificat de lot