Imprimer
Pipette jaugée, avec piston, FORTUNA®
Fournisseur: Poulten & Graf
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
1.2822502 1.2823102 1.2823602 1.2824502 1.2822504 1.2824104 1.2824504
POUL1.2822502EA 22.8 EUR
POUL1.2822502 POUL1.2823102 POUL1.2823602 POUL1.2824502 612-1259 612-1260 612-1261
Pipette jaugée, avec piston, FORTUNA®
Pipettes Pipettes jaugées
Verre transparent.
  • Pipette de sécurité avec piston d'aspiration
  • Graduation bleue ou ambrée
  • Avec cylindres étalonnés et indications de tolérance
  • Sans certificat