Imprimer
Capsules d'échantillonnage pour nappes phréatiques, Polycap™ GW, Whatman™
Fournisseur: Whatman products (Cytiva)
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Whatman™ Polycap™
701-0173EA 4882.24 EUR
701-0173 701-0164
Capsules d'échantillonnage pour nappes phréatiques, Polycap™ GW, Whatman™
Filtres Capsules de filtration
Ces capsules de filtrage pour les eaux souterraines Polycap™ GW (Ground Water) sont spécialement destinées à préparer des échantillons provenant des eaux souterraines avant l'analyse des métaux dissous. La conception intégrée, avec des raccords cannelés échelonnés et une membrane hydrophyle en polyéthersulfone (PES), en fait une méthode de prélévement facile à utiliser sur le terrrain.
L'agence américaine pour la protection de l'environnement (EPA), ainsi que d'autres agences de protection environnementale, disposent de protocoles préconisant le filtrage des échantillons provenant des eaux souterraines avec un filtre de 0,45 µm avant analyse des métaux dissous ou suspendus (EPA Method 3005).