Imprimer
Pipettes graduées, avec piston, FORTUNA®
Fournisseur: Poulten & Graf
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
1.1424702 1.1423204
612-1007EA 105 EUR
612-1007 612-1505
Pipettes graduées, avec piston, FORTUNA®
Pipettes Pipettes graduées
En verre transparent.
  • Avec piston d'aspiration
  • Graduation bleue ou ambrée
  • cylindres étalonnés transparents
  • Avec indications de tolérance
  • Utilisation d'aide au pipetage inutile
Sans certificat