Imprimer
Incubateurs à CO₂, série MCO
Fournisseur: PHC Corporation
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
MCO-230AIC-PE MCO-170-AC-PE
390-0979EA 12130 EUR
390-0979 SANYMCO-170-AC-PE
Incubateurs à CO₂, série MCO
Incubateurs Incubateurs CO₂
Les incubateurs MCO assurent une protection constante contre les germes avec leur chambre intérieure InCuSaFe™ en alliage acier inoxydable enrichi de cuivre, leurs filtres HEPA sur arrivée CO2 et leur lampe UV SafeCell™ (lampe à ultraviolets intégrée dans le MCO-20AIC, en option pour le MCO-5AC). Les modèles MCO-5AC et MCO-18AC utilisent des capteurs à conductivité thermique (TC) pour contrôler le taux de CO₂, tandis que le modèle MCO-20AIC est équipé de capteurs IR uniques en céramique pour un contrôle précis du taux de CO₂ avec une récupération plus rapide après l'ouverture de la porte. Unités de conception conviviale, accessoires amovibles, portes intérieures et extérieures réversibles, commande numérique avec affichage par LED, et passage de paroi Ø 30 mm.
  • Stabilité de température améliorée grâce au contrôleur PID, aux chauffages indépendants à trois voies et au système DHA (chaleur directe et chambre de préchauffage)
  • Faible encombrement, possibilité de superposer 2 (tous modèles) ou 3 unités (MCO-5AC)
  • Humidité de 95 ±5% avec vaporisation d'eau sur le plateau d'humidification
  • Un capteur optique sur le plateau d'humidification avertit en cas de baisse du niveau d'eau
  • Alarme de température haute/basse, déviation du taux de CO₂, ouverture de porte, protection indépendante contre la surchauffe; les modèles Multi-gaz (M) sont également équipés d'une alarme en cas de dysfonctionnement de la lampe UV
Informations de livraison: Fournis avec des clayettes en alliage acier inoxydable enrichi de cuivre. Autres versions sur demande: pour plus de détails rendez-vous sur le site www.vwr.com ou contactez le service technique Avantor.