Imprimer
Faecal containers with screw cap
Fournisseur: LP ITALIANA
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
109247 109447 109147 109148 109048 109047 109448 109248
LPIT109247EA 321 EUR
LPIT109247 LPIT109447 LPIT109147 LPIT109148 LPIT109048 LPIT109047 LPIT109448 LPIT109248
Faecal containers with screw cap
Systèmes de diagnostic clinique Prélèvement/préparation d'échantillons de diagnostic clinique Prélèvement d'échantillons de matières fécales
Containers made of PP, translucent.
  • Excellent chemical resistance
  • Excellent temperature resistance
  • Easy to clean
With or without spoon and label.
Attention: *Le(s) produit(s) sur cette page sont hors du champ d'application de la directive européenne 2019/904