Imprimer
Colonnes de chromatographie d'échange de ligands et HILIC, SUGAR
Fournisseur: Resonac
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
F7001300 F7001400 F6700120 F6700110
554-2237EA 1780 EUR
554-2237 554-2238 554-2233 554-2232
Colonnes de chromatographie d'échange de ligands et HILIC, SUGAR
Colonnes pour chromatographie
La séparation est effectuée en combinant les modes d'échange de ligands et HILIC
  • SC1211 est adapté à la séparation des alcools de sucre
  • SZ5532 est recommandé pour la séparation des disaccharides ou des trisaccharides