Imprimer
Pointes d'injection pour flacons multidoses, Mini Spike Plus®
Fournisseur: B. Braun
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
4550234 4550340 4550560 4550510 4550242 4550528 4550587 4550579
612-0193EA 438 EUR
612-0193 612-0195 BRAU4550560 BRAU4550510 BRAU4550242 BRAU4550528 BRAU4550587 BRAU4550579
Pointes d'injection pour flacons multidoses, Mini Spike Plus®
Perfusions
Pointes de prélèvement et d'injection Mini Spike Plus® pour flacons multidoses et pour utilisations multiples.
  • Filtre d'aération antibactérien et manipulation aisée
  • Sécurité optimisée, efficacité accrue et débit élevé
  • Pénétration précise et sans effort, même de bouchons épais
Le bouchon clip intégré convient à une ouverture et à une fermeture à une seule main pour une protection fiable des médicaments contre la contamination microbienne lors du retrait.