Imprimer
Clips pour raccords à rodage conique
Fournisseur: GLASWARENFABRIK KARL HECHT
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
42386010 42386012 42386034 42386019 42386024
HECH42386010EA 75 EUR
HECH42386010 HECH42386012 HECH42386034 HECH42386019 HECH42386024
Clips pour raccords à rodage conique
Pinces Pinces pour rodages normalisés
Clips en POM pour raccords à rodage conique.
  • Ne raye pas les surfaces en verre
  • Résistant à des températures pouvant atteindre +150 °C