Imprimer
4,4'-Diméthyl-2,2'-bipyridyle ≥98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
B24936.03 B24936.06 B24936.14
B24936.03EA 57.5 EUR
B24936.03 B24936.06 B24936.14
4,4'-Diméthyl-2,2'-bipyridyle ≥98%
4,4'-Diméthyl-2,2'-bipyridyle
Purity: 98% CAS No.: 1134-35-6 Molecular Formula: C12H12N2 Formula Weight: 184.24 Melting Point: 171-175° Beilstein Reference: 128995
Formule: C₁₂H₁₂N₂
Point de fusion: 171…175 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00006441
Numéro CAS: 1134-35-6
EINECS: 214-483-2