Imprimer
Noir du Soudan B, Haute Pureté colorant biologique
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
190160250 190161000
ACRO190160250EA 99.6 EUR
ACRO190160250 ACRO190161000
Noir du Soudan B, Haute Pureté colorant biologique
Sudan black B
Formule: C₂₉H₂₄N₆
Point de fusion: 120…124 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00006919
Numéro CAS: 4197-25-5
EINECS: 224-087-1
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Dark brown to black Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
UV spectrum Complies