Imprimer
1-Allyl-3-methylimidazolium chloride ≥98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
H26952.06 H26952.18
H26952.06EA 106 EUR
H26952.06 H26952.18
1-Allyl-3-methylimidazolium chloride ≥98%
1-Allyl-3-methylimidazolium chloride
Purity: 98% CAS No.: 65039-10-3 Molecular Formula: C7H11ClN2 Formula Weight: 158.63 Melting Point: 49-51° MDL No.: MFCD07784450
Formule: C₇H₁₁ClN₂
Point de fusion: 49…51 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD07784450
Numéro CAS: 65039-10-3