Bromure d'allyltriphénylphosphonium ≥99%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Purity: 99%
CAS No.: 1560-54-9
Molecular Formula: C21H20BrP
Formula Weight: 383.27
Melting Point: 222-225°
Beilstein Reference: 3579053
Formule:
C₂₁H₂₀BrP Point de fusion: 222…225 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00011808 Numéro CAS: 1560-54-9 EINECS: 216-332-6 |