Imprimer
Bromure d'allyltriphénylphosphonium 99%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
103040250 103041000
ACRO103040250EA 37.8 EUR
ACRO103040250 ACRO103041000
Bromure d'allyltriphénylphosphonium 99%
Bromure d'allyltriphénylphosphonium
Formule: C₂₁H₂₀BrP
Point de fusion: 222…225 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011808
Numéro CAS: 1560-54-9
EINECS: 216-332-6
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White Powder
Infrared spectrum Conforms
Titration Argentometric ≥98.5 %
Water ≤12 % (K.F.)