Imprimer
5-Iodo-1,3-dimethyluracil ≥99%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
B25173.03 B25173.06
B25173.03EA 78.1 EUR
B25173.03 B25173.06
5-Iodo-1,3-dimethyluracil ≥99%
5-Iodo-1,3-dimethyluracil
Purity: 99% CAS No.: 40738-83-8 Molecular Formula: C6H7IN2O2 Formula Weight: 266.04 Melting Point: 225° dec. MDL No.: MFCD00192228
Formule: C₆H₇IN₂O₂
Point de fusion: 225 °C (déc.)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00192228
Numéro CAS: 40738-83-8