Imprimer
9,10-Bis(phenylethynyl)anthracene
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
43313.03 43313.14 43313.06
43313.03EA 64.6 EUR
43313.03 43313.14 43313.06
9,10-Bis(phenylethynyl)anthracene
9,10-Bis(phenylethynyl)anthracene
CAS No.: 10075-85-1 Molecular Formula: C30H18 Formula Weight: 378.47 Physical Form: Crystalline Sensitivity: Light Sensitive Melting Point: 254-255° Beilstein Reference: 1891432 MDL No.: MFCD00012050
As a photochromic material exhibiting chemiluminescence
Formule: C₃₀H₁₈
Point de fusion: 254…255 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00012050
Numéro CAS: 10075-85-1
EINECS: 233-210-8