Acridine orange (hemizinc salt)
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Synonyme(s):
3,6-Bis(dimethylamino)acridine hydrochloride zinc chloride double salt, Euchrysine 3RX, Acridine orange hemi(Zinc chloride) salt, Acridine orange, Basic orange 14, 3,6-Bis(dimethylamino)acridinium chloride hemi(zinc chloride salt), Euchrysin GNY, N,N,N′,N′-Tetramethylacridine-3,6-diamine monohydrochloride compd. with zinc dichloride
CAS No.: 10127-02-3
Molecular Formula: C17H19N3.HCl.ZnCl2
Formula Weight: 438.10
Beilstein Reference: 3734978
MDL No.: MFCD00081043
Formule:
C₁₇H₂₀ClN₃·HCl·½ZnCl₂ Poids moléculaire: 369.96 g/mol Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00081043 Numéro CAS: 10127-02-3 EINECS: 233-353-6 |